Bariumnitrat ACS
Kst.-Flasche, 2,5 kg
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:10022-31-8
- Formel:Ba(NO₃)₂
- MDL-Nummer:MFCD00003442
- Molekulargewicht:261.34 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:592 °C
- Dichte:~ 3,23 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1446
- ADR:5.1,II
Dokumente
ACRO19255
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White Crystals
- Titration Complexometric:≥99.0 %
- pH:5.0 to 8.0 (5 % at 25.0°C)
- Chloride (Cl):≤5 ppm
- Calcium (Ca):≤0.05 %
- Iron (Fe):≤2 ppm
- Potassium (K):≤0.005 %
- Sodium (Na):≤0.005 %
- Strontium (Sr):≤0.1 %
- Heavy metals (ICP-OES):≤5 ppm
- Insoluble matter:≤0.01 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:2,5 kg