AuftragsverfolgungKontakt
Stearinsäure 97% | Avantor
Stearinsäure 97%
Fibre drum, 10 kg
Katalognr. ACRO174490100
Stearinsäure 97%
Katalognr. ACRO174490100
CAS Nummer:  57-11-4
Stearinsäure 97%
Stearinsäure 97%
Fibre drum, 10 kg
CAS Nummer:  57-11-4
Preis
SFr. 211.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Octadecanoic acid, Octadecylic acid
  • CAS Nummer:57-11-4
  • Formel:C₁₈H₃₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002752
  • Molekulargewicht:284.48 g/mol
  • Merck-Index:13,08882
  • Siedepunkt:361 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:67…69 °C
  • Dichte:0,84 g/cm³
  • Blitz Pt:196 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-313-4
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White Granular powder or granules or flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    67 to 71 °C
  • GC:
    ≥96.0 %
Technische Daten
  • Packung:
    Fibre drum
  • VE:
    10 kg