Kupfer(II)oxid 99+%
Kst.-Flasche, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Kupfer(II)oxid 99+%
Katalognr. ACRO221285000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 1317-38-0
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
- CAS Nummer:1317-38-0
- Formel:CuO
- MDL-Nummer:MFCD00010979
- Molekulargewicht:79.55 g/mol
- Merck-Index:13,02674
- Siedepunkt:2000 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:1326 °C
- Dichte:4,9 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-269-1
- UN:3077
- ADR:9,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Black Powder
- Titration Complexometric:≥99.0 %
- Chloride (Cl):≤50 ppm
- Carbon (C):≤500 ppm
- Iron (Fe):≤500 ppm
- Total sulfur (as SO4):≤0.02 %
- Free alkali:Passes test
- Insoluble matter:≤0.02 % (in dilute HCl)
- Nitrogen compounds (as N):≤0.002 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:500 g



