AuftragsverfolgungKontakt
Kupfer(II)oxid 99+%
Kst.-Flasche, 2,5 kg
  ACRO221280025
Kupfer(II)oxid 99+%
  ACRO221280025
 :  1317-38-0
Kupfer(II)oxid 99+%
Kupfer(II)oxid 99+%
Kst.-Flasche, 2,5 kg
 :  1317-38-0
SFr. 621.00
1 * 2,5 kg
 :  Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
  •  :1317-38-0
  •  :CuO
  •  :MFCD00010979
  •  :79.55 g/mol
  •  :13,02674
  •  :2000 °C (1013 hPa)
  •  :1326 °C
  •  :4,9 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :215-269-1
  •  :3077
  •  :9,III
  • Appearance:
    Black Powder
  • Titration Complexometric:
    ≥99.0 %
  • Chloride (Cl):
    ≤50 ppm
  • Carbon (C):
    ≤500 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤500 ppm
  • Total sulfur (as SO4):
    ≤0.02 %
  • Free alkali:
    Passes test
  • Insoluble matter:
    ≤0.02 % (in dilute HCl)
  • Nitrogen compounds (as N):
    ≤0.002 %
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    2,5 kg