Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
3-Nitrophenol 99% | Avantor

3-Nitrophenol 99%

Glasflasche, 250 g
Katalognr. ACRO172302500
Ätzend
Reizend
3-Nitrophenol 99%
Katalognr. ACRO172302500
CAS Nummer:  554-84-7
3-Nitrophenol 99%
3-Nitrophenol 99%

Glasflasche, 250 g

CAS Nummer:  554-84-7
Preis
SFr. 638.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  m-Nitrophenol
  • CAS Nummer:554-84-7
  • Formel:C₆H₅NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00007240
  • Molekulargewicht:139.11 g/mol
  • Merck-Index:12,06682
  • Siedepunkt:194 °C (70 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:94…98 °C
  • Dichte:1,49 g/cm³
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:209-079-8
  • UN:1663
  • ADR:6.1,III

Dokumente

Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    Yellow to brown Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    94 to 98 °C
  • GC:
    ≥98.5 %

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    250 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..