Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Schwefelsäure 96%, reinst

Kst.-Flasche, 2,5 L
Katalognr. ACRO133610026
Ätzend
Schwefelsäure 96%, reinst
Katalognr. ACRO133610026
CAS Nummer:  7664-93-9
Schwefelsäure 96%, reinst
Schwefelsäure 96%, reinst

Kst.-Flasche, 2,5 L

CAS Nummer:  7664-93-9
Preis
119.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7664-93-9
  • Formel:H₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00064589
  • Molekulargewicht:98.08 g/mol
  • Merck-Index:14,08974
  • Siedepunkt:∼335 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:10 °C
  • Dichte:1,83 g/cm³
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-639-5
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1830
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    Clear liquid
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Titration with NaOH:
    95 to 98 %
  • Chloride (Cl):
    ≤0.5 ppm
  • Arsenic (As):
    ≤0.03 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.5 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤2 ppm

Technische Daten

  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    2,5 L

Technische Daten