AuftragsverfolgungKontakt
Schwefelsäure 96%, reinst
Schwefelsäure 96%, reinst
Kst.-Flasche, 1 L
  ACRO133610011
Schwefelsäure 96%, reinst
  ACRO133610011
 :  7664-93-9
Schwefelsäure 96%, reinst
Schwefelsäure 96%, reinst
Kst.-Flasche, 1 L
 :  7664-93-9
SFr. 58.10
1 * 1 L
  •  :7664-93-9
  •  :H₂SO₄
  •  :MFCD00064589
  •  :98.08 g/mol
  •  :14,08974
  •  :∼335 °C (1013 hPa)
  •  :10 °C
  •  :1,83 g/cm³
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-639-5
  •  :8,II
  •  :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
  •  :1830
Documents
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Titration with NaOH:
    95 to 98 %
  • Chloride (Cl):
    ≤0.5 ppm
  • Arsenic (As):
    ≤0.03 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.5 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤2 ppm
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    1 L