(±)-Epoxystyrol 97+%
Glasflasche, 2,5 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Styrene oxide
- CAS Nummer:96-09-3
- Formel:C₈H₈O
- MDL-Nummer:MFCD00005121
- Molekulargewicht:120.15 g/mol
- Siedepunkt:194 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–37 °C
- Dichte:1,05 g/cm³
- Blitz Pt:74 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:202-476-7
- UN:2810
- ADR:6.1,III
Dokumente
ACRO13280
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
- GC:≥97.0 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



