AuftragsverfolgungKontakt
Phenoxyethanol 99% | Avantor
Phenoxyethanol 99%
Kst.-Trommel, 5 L
Katalognr. ACRO130240051
Reizend
Phenoxyethanol 99%
Katalognr. ACRO130240051
CAS Nummer:  122-99-6
Phenoxyethanol 99%
Phenoxyethanol 99%
Kst.-Trommel, 5 L
CAS Nummer:  122-99-6
Preis
SFr. 252.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
  • CAS Nummer:122-99-6
  • Formel:C₆H₅OCH₂CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002857
  • Molekulargewicht:138.17 g/mol
  • Merck-Index:12,07410
  • Siedepunkt:237 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:11…13 °C
  • Dichte:1,1 g/cm³
  • Blitz Pt:130 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-589-7
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5360 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • pH:
    9.5 to 11.0 (5% at 25°C)
  • Titration with HClO4:
    ≥99 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.001 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Trommel
  • VE:
    5 L