AuftragsverfolgungKontakt
Benzaldehyd 98+%
Metalltrommel, 25 L
  ACRO105220250
Benzaldehyd 98+%
  ACRO105220250
 :  100-52-7
Benzaldehyd 98+%
Benzaldehyd 98+%
Metalltrommel, 25 L
 :  100-52-7
SFr. 502.00
1 * 25 L
  •  :100-52-7
  •  :C₆H₅CHO
  •  :MFCD00003299
  •  :106.12 g/mol
  •  :13,01057
  •  :179 °C (1013 hPa)
  •  :–26 °C
  •  :1,043 g/cm³
  •  :64 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :202-860-4
  •  :1990
  •  :9,III
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.0 %
  • Specific gravity:
    (25°C) 1.041 to 1.046
  • Acid value:
    ≤5 mg KOH/g
  • Packung:
    Metalltrommel
  • VE:
    25 L