AuftragsverfolgungKontakt
Natriumpyruvat 99+%
Natriumpyruvat 99+%
Kst.-Flasche, 500 g
Katalognr. ACRO132155000
Natriumpyruvat 99+%
Katalognr. ACRO132155000
CAS Nummer:  113-24-6
Natriumpyruvat 99+%
Natriumpyruvat 99+%
Kst.-Flasche, 500 g
CAS Nummer:  113-24-6
Preis
SFr. 524.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
  • CAS Nummer:113-24-6
  • Formel:CH₃COCOONa
  • MDL-Nummer:MFCD00002586
  • Molekulargewicht:110.04 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:>300 °C
  • Dichte:1,718 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:204-024-4
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤0.5 %
  • Heavy metals:
    ≤10 ppm
  • Solubility:
    (10 % in water) Clear colorless to light yellow
  • Titration with HClO4:
    ≥99.0 %
  • Chloride (Cl):
    ≤20 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤20 ppm
  • Arsenic (As):
    ≤1 ppm
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    500 g
Technische Daten