AuftragsverfolgungKontakt
Palmitinsäure 98%
Fibre drum, 25 kg
  ACRO129700250
Palmitinsäure 98%
  ACRO129700250
 :  57-10-3
Palmitinsäure 98%
Palmitinsäure 98%
Fibre drum, 25 kg
 :  57-10-3
938.00 SFr.
1 * 25 kg
 :  Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
  •  :57-10-3
  •  :C₁₆H₃₂O₂
  •  :MFCD00002747
  •  :256.43 g/mol
  •  :13,07064
  •  :351,5 °C (760 mmHg)
  •  :59…63 °C
  •  :0,853 g/cm³ (20 °C)
  •  :206 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-312-9
  • Appearance:
    White to off-white Powder or granules or flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • GC:
    ≥97.5 %
  • Acid value:
    215 to 233 mg KOH/g
  • Iodine value:
    ≤1 g I2/100 g
  • Saponification value:
    216 to 224 mg KOH/g
  • Packung:
    Fibre drum
  • VE:
    25 kg