AuftragsverfolgungKontakt
2,3-Pyridindicarbonsäure 99% | Avantor
2,3-Pyridindicarbonsäure 99%
Kst.-Flasche, 500 g
Katalognr. ACRO131855000
Reizend
2,3-Pyridindicarbonsäure 99%
Katalognr. ACRO131855000
CAS Nummer:  89-00-9
2,3-Pyridindicarbonsäure 99%
2,3-Pyridindicarbonsäure 99%
Kst.-Flasche, 500 g
CAS Nummer:  89-00-9
Preis
SFr. 273.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Quinolinic acid
  • CAS Nummer:89-00-9
  • Formel:C₇H₅NO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00006295
  • Molekulargewicht:167.12 g/mol
  • Merck-Index:12,08258
  • Siedepunkt:357 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:188…190 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:188…190 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-874-8
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to yellow to light beige Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration with NaOH:
    ≥98.5 %
  • Phosphate (PO4):
    ≤1.0 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤1.0 ppm
  • Silicate (as SiO2):
    ≤0.01 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤0.01 ppm
  • KMnO4-reducing substance:
    Passes test
  • Conductivity:
    2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    500 g