2,3-Pyridindicarbonsäure 99%
Kst.-Flasche, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
2,3-Pyridindicarbonsäure 99%
Katalognr. ACRO131850250
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 89-00-9
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Quinolinic acid
- CAS Nummer:89-00-9
- Formel:C₇H₅NO₄
- MDL-Nummer:MFCD00006295
- Molekulargewicht:167.12 g/mol
- Merck-Index:12,08258
- Siedepunkt:357 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:188…190 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:188…190 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:201-874-8
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to yellow to light beige Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration with NaOH:≥98.5 %
- Phosphate (PO4):≤1.0 ppm
- Sulfate (SO4):≤1.0 ppm
- Silicate (as SiO2):≤0.01 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤0.01 ppm
- KMnO4-reducing substance:Passes test
- Conductivity:2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:25 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



