AuftragsverfolgungKontakt
Caprylsäure 99%
Caprylsäure 99%
Metalltrommel, 25 L
Katalognr. ACRO129390251
Ätzend
Caprylsäure 99%
Katalognr. ACRO129390251
CAS Nummer:  124-07-2
Caprylsäure 99%
Caprylsäure 99%
Metalltrommel, 25 L
CAS Nummer:  124-07-2
Preis
SFr. 619.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Octanoic acid, n-Octanoic Acid, Octoic acid
  • CAS Nummer:124-07-2
  • Formel:C₈H₁₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004429
  • Molekulargewicht:144.21 g/mol
  • Merck-Index:13,01771
  • Siedepunkt:238 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:16…16,5 °C
  • Dichte:0,91 g/cm³
  • Blitz Pt:110 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-677-5
  • UN:3265
  • ADR:8,III
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear colorless to yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4260 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
Technische Daten
  • Packung:
    Metalltrommel
  • VE:
    25 L