AuftragsverfolgungKontakt
1-Octadecanol 95% | Avantor
1-Octadecanol 95%
Kst.-Flasche, 2,5 kg
Katalognr. ACRO129300025
1-Octadecanol 95%
Katalognr. ACRO129300025
CAS Nummer:  112-92-5
1-Octadecanol 95%
1-Octadecanol 95%
Kst.-Flasche, 2,5 kg
CAS Nummer:  112-92-5
Preis
SFr. 138.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  • CAS Nummer:112-92-5
  • Formel:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002823
  • Molekulargewicht:270.5 g/mol
  • Merck-Index:12,08960
  • Siedepunkt:210 °C (15 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:55…58 °C
  • Dichte:0,805 to 0.815 g/cm³ (60 °C)
  • Blitz Pt:185 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-017-6
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White Powder or flakes or pellets
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    55 to 60 °C
  • GC:
    ≥94 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    2,5 kg
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..