(±)-α-Bromphenylessigsäure 97%
Glasflasche, 5 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
(±)-α-Bromphenylessigsäure 97%
Katalognr. ACRO107270050
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 4870-65-9
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
- CAS Nummer:4870-65-9
- Formel:C₈H₇BrO₂
- MDL-Nummer:MFCD00004206
- Molekulargewicht:215.0440 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:82…83 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:3261
- ADR:8,II
Dokumente
ACRO10727
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- HPLC:≥96.0 %
- GC:≥98.5 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:5 g