D(+)-Galactose 99+%
Kst.-Trommel, 5 kg
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- CAS Nummer:59-23-4
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL-Nummer:MFCD00151230
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Merck-Index:13,04356
- Siedepunkt:527 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:165…168 °C
- Dichte:1,5 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-416-4
Dokumente
ACRO15061
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
ACRO150610250_TDS_EN
Produktspezifikation
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.3 % (K.F.)
- Sulfated ash:≤0.1 % (on dry substance)
- Solubility:(10 % in water) Clear colorless
- HPLC:≥99.0 % (ELSD)
- Specific optical rotation:+78° to +81.5° (20°C, 589 nm) (c=10, water, NH3) (after 30 minutes, on dry substance)
Technische Daten
- Packung:Kst.-Trommel
- VE:5 kg