AuftragsverfolgungKontakt
Eugenol 99% | Avantor
Eugenol 99%
Glasflasche, 2,5 kg
Codice catalogo ACRO119110025
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Eugenol 99%
Codice catalogo ACRO119110025
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  97-53-0
Eugenol 99%
Eugenol 99%
Glasflasche, 2,5 kg
Numero CAS:  97-53-0
Price
SFr. 528.00
Log in per disponibilità
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
  • Numero CAS:97-53-0
  • Formula:C₁₀H₁₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00008654
  • Molecular Weight:164.2 g/mol
  • IndexMerck:13,03931
  • Punto di ebollizione:254 °C (760 mmHg)
  • Punto di fusione:12…10 °C
  • Densità:1,06 g/cm³
  • Punto di infiammabilità:>112 °C
  • temperatura di conservazione:Raumtemperatur
  • EINECS:202-589-1
Dokumente
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    Clear colorless to yellow-green Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Specific gravity:
    (20°C) 1.064 to 1.070
Specifiche
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 kg
Specifiche