AuftragsverfolgungKontakt
Phenol 99%, reinst | Avantor
Phenol 99%, reinst
Kst.-Trommel, 5 kg
Katalognr. 149340051.
Ätzend
Giftig
Gesundheit
Umfeld
Phenol 99%, reinst
Katalognr. 149340051.
CAS Nummer:  108-95-2
Phenol 99%, reinst
Phenol 99%, reinst
Kst.-Trommel, 5 kg
CAS Nummer:  108-95-2
Preis
SFr. 228.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • CAS Nummer:108-95-2
  • Formel:C₆H₅OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002143
  • Molekulargewicht:94.11 g/mol
  • Merck-Index:12,07390
  • Siedepunkt:182 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:39…42 °C
  • Dichte:1,07 g/cm³
  • Blitz Pt:79 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-632-7
  • UN:1671
  • ADR:6.1,II
  • ERREICHEN:01-2119471329-32
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Colorless to white Crystals or fused mass
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    39 to 42 °C
  • Water:
    ≤0.2 %
  • GC:
    ≥98.5 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Trommel
  • VE:
    5 kg
Technische Daten