Phenol 99%, reinst
Glasflasche, 2,5 kg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Phenol 99%, reinst
N° de catalogue 149340025.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 108-95-2
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- Numéro CAS:108-95-2
- Formule:C₆H₅OH
- Numéro MDL:MFCD00002143
- Poids moléculaire:94.11 g/mol
- Index Merck:12,07390
- Point d'ébullition:182 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:39…42 °C
- Densité:1,07 g/cm³
- Point d'éclair:79 °C
- Température de stockage:Raumtemperatur
- EINECS:203-632-7
- UN:1671
- ADR:6.1,II
- REACH:01-2119471329-32
Dokumente
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Colorless to white Crystals or fused mass
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:39 to 42 °C
- Water:≤0.2 %
- GC:≥98.5 %
Spécifications
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 kg
Spécifications