n-Hexan 99+% zur Analyse
Metalltrommel, 25 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan 99+% zur Analyse
Katalognr. ACRO160780251
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 110-54-3
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS Nummer:110-54-3
- Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00009520
- Molekulargewicht:86.18 g/mol
- Merck-Index:13,04712
- Siedepunkt:69 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–95 °C
- Dichte:0,659 g/cm³
- Blitz Pt:–22 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
Documents
Thermo Scientific Stockroom Essentials
Product Literature
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.02 % (Coulometric)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.002 %
- Calcium (Ca):≤0.5 ppm
- Copper (Cu):≤0.1 ppm
- Iron (Fe):≤0.1 ppm
- Lead (Pb):≤0.1 ppm
- Magnesium (Mg):≤0.1 ppm
- Zinc (Zn):≤0.1 ppm
- Sulfur compounds (as S):≤0.005 %
- Free acid (CH3COOH):≤0.002 %
- Thiophene:Passes test
Technische Daten
- Packung:Metalltrommel
- VE:25 L
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.