Dithiooxamid 98%
Kst.-Flasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
- CAS Nummer:79-40-3
- Formel:C₂H₄N₂S₂
- MDL-Nummer:MFCD00004941
- Molekulargewicht:120.2 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:200 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:200 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Orange to red to brown Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Sulfated ash:≤2 %
- Elemental Analysis:22.7 to 23.9 % (N)
- Barium (Ba):≤0.005 %
- Calcium (Ca):≤0.05 %
- Iron (Fe):≤0.01 %
- Manganese (Mn):≤5 ppm
- Potassium (K):≤0.005 %
- Sodium (Na):≤0.5 %
- Strontium (Sr):≤0.005 %
- Heavy metals (as Pb):≤0.003 %
- Insoluble matter:≤0.02 % (in dilute HCl)
- Loss on ignition:≤2.0 %
- Water-soluble substances:≤0.4 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:100 g



