2-Hexanon 98%
Glasflasche, 2,5 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Methyl butyl ketone, Butyl methyl ketone
- CAS Nummer:591-78-6
- Formel:C₆H₁₂O
- MDL-Nummer:MFCD00009482
- Molekulargewicht:100.16 g/mol
- Merck-Index:13,06060
- Siedepunkt:127 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–57 °C
- Dichte:0,81 g/cm³
- Blitz Pt:23 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:209-731-1
- UN:1224
- ADR:3,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.3995 to 1.4015 (20°C, 589 nm)
- GC:≥97.5 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L