(±)-Isonipecotinsäure 99%
Glasflasche, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
(±)-Isonipecotinsäure 99%
Katalognr. ACRO122625000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 498-94-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
- CAS Nummer:498-94-2
- Formel:C₆H₁₁NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00006004
- Molekulargewicht:129.16 g/mol
- Merck-Index:13,05208
- Siedepunkt:264 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:>300 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-872-3
Dokumente
ACRO12262
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to pink-beige Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 % (120°C, 4 hrs)
- Solubility:(10 % in water) Clear to slightly hazy
- Titration with HClO4:≥98.5 % (On dry substance)
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:500 g



