AuftragsverfolgungKontakt
4-Nitrophenol 99% | Avantor
4-Nitrophenol 99%
Kst.-Trommel, 5 kg
Katalognr. ACRO157050051
Giftig
Gesundheit
4-Nitrophenol 99%
Katalognr. ACRO157050051
CAS Nummer:  100-02-7
4-Nitrophenol 99%
4-Nitrophenol 99%
Kst.-Trommel, 5 kg
CAS Nummer:  100-02-7
Preis
SFr. 471.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
  • CAS Nummer:100-02-7
  • Formel:C₆H₅NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00007331
  • Molekulargewicht:139.11 g/mol
  • Merck-Index:13,06654
  • Siedepunkt:279 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:>112 °C
  • Dichte:1,48 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:169 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-811-7
  • UN:1663
  • ADR:6.1,III
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    112 to 115 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Titration with NaOH:
    ≥96.0 to ≤104.0 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Trommel
  • VE:
    5 kg
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..