AuftragsverfolgungKontakt
Tropin 98%
Tropin 98%
Glasflasche, 100 g
  ACRO140561000
Tropin 98%
  ACRO140561000
 :  120-29-6
Tropin 98%
Tropin 98%
Glasflasche, 100 g
 :  120-29-6
SFr. 232.00
1 * 100 g
 :  endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
  •  :120-29-6
  •  :C₈H₁₅NO
  •  :MFCD00180667
  •  :141.21 g/mol
  •  :233 °C (760 mmHg)
  •  :62…64 °C
  •  :1,04 g/cm³
  •  :Kühlschrank
  •  :204-384-2
Documents
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤2 % (K.F.)
  • Titration with HClO4:
    ≥97.5 % (On dried substance)
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 g