AuftragsverfolgungKontakt
Inosin 99%
Inosin 99%
Glasflasche, 250 g
Katalognr. ACRO122252500
Inosin 99%
Katalognr. ACRO122252500
CAS Nummer:  58-63-9
Inosin 99%
Inosin 99%
Glasflasche, 250 g
CAS Nummer:  58-63-9
Preis
599.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
  • CAS Nummer:58-63-9
  • Formel:C₁₀H₁₂N₄O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00066770
  • Molekulargewicht:268.23 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:212…213 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:212…213 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-390-4
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤1 %
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • HPLC:
    ≥98.5 %
  • UV spectrophotometry:
    98 to 102 % (lambda max. 248.5nm, pH 7)
  • UV transmittance:
    ≥98 % (c=1, H2O, 430 nm, 1 cm cell)
  • Ratio of Absorbances:
    1.65 to 1.77 (A250/A260)
  • Titration with HClO4:
    ≥98.5 % (On dry substance)
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    250 g