AuftragsverfolgungKontakt
Capronsäure 99%
Glasflasche, 2,5 kg
Katalognr. ACRO120700025
Ätzend
Capronsäure 99%
Katalognr. ACRO120700025
CAS Nummer:  142-62-1
Capronsäure 99%
Capronsäure 99%
Glasflasche, 2,5 kg
CAS Nummer:  142-62-1
Preis
SFr. 187.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexanoic acid
  • CAS Nummer:142-62-1
  • Formel:C₆H₁₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004421
  • Molekulargewicht:116.16 g/mol
  • Merck-Index:13,01765
  • Siedepunkt:202…203 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:–3 °C
  • Dichte:0,92 g/cm³
  • Blitz Pt:104 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-550-7
  • UN:2829
  • ADR:8,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Acid value:
    473 to 493 mg KOH/g
  • test 11:
    Result 11
  • test 12:
    Result 12
  • test 13:
    Result 13
  • test 14:
    Result 14
  • test 15:
    Result 15
  • test 16:
    Result 16
  • test 17:
    Result 17
  • test 18:
    Result 18
  • test 19:
    Result 19
  • test 20:
    Result 20
  • test 21:
    Result 21
  • test 22:
    Result 22
  • test 23:
    Result 23
  • test 24:
    Result 24
  • test 25:
    Result 25
  • test 26:
    Result 26
  • test 27:
    Result 27
  • test 28:
    Result 28
  • test 29:
    Result 29
  • test 30:
    Result 30
  • test 31:
    Result 31
  • test 32:
    Result 32
  • test 33:
    Result 33
  • test 34:
    Result 34
  • test 35:
    Result 35
  • test 36:
    Result 36
  • test 37:
    Result 37
  • test 38:
    Result 38
  • test 39:
    Result 39
  • test 40:
    Result 40
  • test 41:
    Result 41
  • test 42:
    Result 42
  • test 43:
    Result 43
  • test 44:
    Result 44
  • test 45:
    Result 45
  • test 46:
    Result 46
  • test 47:
    Result 47
  • test 48:
    Result 48
  • test 49:
    Result 49
  • test 50:
    Result 50
  • test 51:
    Result 51
  • test 52:
    Result 52
  • test 53:
    Result 53
  • test 54:
    Result 54
  • test 55:
    Result 55
  • test 56:
    Result 56
  • test 57:
    Result 57
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 kg