AuftragsverfolgungKontakt
1,6-Diaminohexan 99.5+%
Kst.-Trommel, 5 kg
Katalognr. ACRO120640051
Reizend
Ätzend
1,6-Diaminohexan 99.5+%
Katalognr. ACRO120640051
CAS Nummer:  124-09-4
1,6-Diaminohexan 99.5+%
1,6-Diaminohexan 99.5+%
Kst.-Trommel, 5 kg
CAS Nummer:  124-09-4
Preis
578.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
  • CAS Nummer:124-09-4
  • Formel:C₆H₁₆N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008243
  • Molekulargewicht:116.21 g/mol
  • Merck-Index:13,04713
  • Siedepunkt:204…205 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:38…41 °C
  • Dichte:0,66 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:81 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-679-6
  • UN:2280
  • ADR:8,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White Crystalline low melting mass (May discolor on storage)
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    38 to 41 °C
  • Water:
    ≤0.05 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.50 %
  • Titration with HClO4:
    99.5 to 100.5 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Trommel
  • VE:
    5 kg
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.