Sulfolan 99+%
Kst.-Trommel, 10 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Tetrahydrothiophene-1,1-dioxide, Tetramethylene sulphone, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
- CAS Nummer:126-33-0
- Formel:C₄H₈O₂S
- MDL-Nummer:MFCD00005484
- Molekulargewicht:120.17 g/mol
- Siedepunkt:285 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:27,4…27.8 °C
- Dichte:1,26 g/cm³
- Blitz Pt:165 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-783-1
- UN:3335
- ADR:9,III
Dokumente
ACRO13843
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear yellow Liquid after melting
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.3 %
- Sulfated ash:≤0.1 %
- GC:≥99.0 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Trommel
- VE:10 L
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



