AuftragsverfolgungKontakt
Sulfolan 99+%
Glasflasche, 1 L
  ACRO138430010
Sulfolan 99+%
  ACRO138430010
 :  126-33-0
Sulfolan 99+%
Sulfolan 99+%
Glasflasche, 1 L
 :  126-33-0
225.00 SFr.
1 * 1 L
 :  Tetrahydrothiophene-1,1-dioxide, Tetramethylene sulphone, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
  •  :126-33-0
  •  :C₄H₈O₂S
  •  :MFCD00005484
  •  :120.17 g/mol
  •  :285 °C (760 mmHg)
  •  :27,4…27.8 °C
  •  :1,26 g/cm³
  •  :165 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :204-783-1
  •  :3335
  •  :9,III
  • Appearance:
    Clear yellow Liquid after melting
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.3 %
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L