1,3-Propandiol 98%
Metalltrommel, 10 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
- CAS Nummer:504-63-2
- Formel:HO(CH₂)₃OH
- MDL-Nummer:MFCD00002949
- Molekulargewicht:76.1 g/mol
- Merck-Index:12,09845
- Siedepunkt:214 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–32 °C
- Dichte:1,052 g/cm³
- Blitz Pt:140 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-997-3
Documents
ACRO13140
SDS
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear viscous liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.2 % (K.F.)
- GC:≥97.5 %
- Color scale:≤20 APHA
- UV:at 280 nm A: ≤0.301
- Residue after evaporation:≤0.001 %
Technische Daten
- Packung:Metalltrommel
- VE:10 L
- Cat. No.:ACRO131400100
- Umweltzertifizierung:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt