Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Phthalaldehyd 98+%

Glasflasche, 500 g
Katalognr. ACRO131085000
Giftig
Ätzend
Umfeld
Phthalaldehyd 98+%
Katalognr. ACRO131085000
CAS Nummer:  643-79-8
Phthalaldehyd 98+%
Phthalaldehyd 98+%

Glasflasche, 500 g

CAS Nummer:  643-79-8
Preis
SFr. 3’030.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • CAS Nummer:643-79-8
  • Formel:C₈H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003335
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Siedepunkt:83…84 °C (1hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:54…57 °C
  • Dichte:1,13 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:132 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:211-402-2
  • UN:2923
  • ADR:8,II
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    Yellow Powder or crystals and/or lumps
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    54 to 58 °C
  • GC:
    ≥98.0 %

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 g
  • Cat. No.:
    ACRO131085000

Technische Daten