AuftragsverfolgungKontakt
Phthalaldehyd 98+%
Glasflasche, 100 g
  ACRO131081000
Phthalaldehyd 98+%
  ACRO131081000
 :  643-79-8
Phthalaldehyd 98+%
Phthalaldehyd 98+%
Glasflasche, 100 g
 :  643-79-8
SFr. 765.00
1 * 100 g
 :  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  •  :643-79-8
  •  :C₈H₆O₂
  •  :MFCD00003335
  •  :134.13 g/mol
  •  :83…84 °C (1hPa)
  •  :54…57 °C
  •  :1,13 g/cm³ (20 °C)
  •  :132 °C
  •  :Kühlschrank
  •  :211-402-2
  •  :2923
  •  :8,II
  • Appearance:
    Yellow Powder or crystals and/or lumps
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    54 to 58 °C
  • GC:
    ≥98.0 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 g