AuftragsverfolgungKontakt
4-Brombenzonitril 98%
Kst.-Flasche, 50 g
  ACRO106710500
4-Brombenzonitril 98%
  ACRO106710500
 :  623-00-7
4-Brombenzonitril 98%
4-Brombenzonitril 98%
Kst.-Flasche, 50 g
 :  623-00-7
SFr. 171.00
1 * 50 g
 :  p-Bromobenzonitrile
  •  :623-00-7
  •  :C₇H₄BrN
  •  :MFCD00001811
  •  :182.02 g/mol
  •  :235…237 °C (760 mmHg)
  •  :111…114 °C
  •  :1,562 g/cm³ (20 °C)
  •  :130 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :210-764-9
  •  :6.1,III
  • Appearance:
    White to light yellow Powder or flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    111 to 114 °C
  • GC:
    ≥97.5 %
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    50 g