AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan 95+% ACS
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. ACRO445780025
Reizend
Gesundheit
Umfeld
Entzündlich
n-Hexan 95+% ACS
Katalognr. ACRO445780025
CAS Nummer:  110-54-3
n-Hexan 95+% ACS
n-Hexan 95+% ACS
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  110-54-3
Preis
SFr. 173.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • Siedepunkt:69 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:–95 °C
  • Dichte:0,659 g/cm³
  • Blitz Pt:–22 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear liquid
  • GC:
    ≥95.0 % (n-Hexane)
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.001 %
  • Sulfur compounds (as S):
    ≤0.005 %
  • Water soluble titr. acid:
    ≤0.0003 meg/g
  • Thiophene:
    Passes test
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..