AuftragsverfolgungKontakt
4-Phenylbenzaldehyd 99%
Glasflasche, 100 g
  ACRO106261000
4-Phenylbenzaldehyd 99%
  ACRO106261000
 :  3218-36-8
4-Phenylbenzaldehyd 99%
4-Phenylbenzaldehyd 99%
Glasflasche, 100 g
 :  3218-36-8
233.00 SFr.
1 * 100 g
 :  Biphenyl-4-carbaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-4-carbaldehyde, 4-Biphenylcarboxaldehyde, Biphenyl-4-carboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylcarbaldehyde
  •  :3218-36-8
  •  :C₁₃H₁₀O
  •  :MFCD00006947
  •  :182.22 g/mol
  •  :184 °C (11 mmHg)
  •  :57…60 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :221-742-3
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    57 to 60 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 g