VWR®, Kittel, PP, Einweg
Blau, L, 110 cm
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Kittel aus PP, mit konisch zulaufendem Kragen und Druckknöpfen oder Reißverschluss.
- Ohne Taschen
- Verschweißte Nähte und Gummizug an den Ärmeln
Länge der Größe XL: 1100 mm; 570 mm (Ärmel).
Farbe: Weiß oder blau
Gewicht: 40 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Blau
- Länge:110 cm
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:113-8295
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor|Lebensmittel-Bereich
- Gewicht:40 g/m²