DI DELLADET VS2 2X5L I 1 * 2 Kan
Katalognr. DIVY7513526
Supplier: Diversey
Frequently Bought Together
Schlauchklemmen
Supplier: BURKLE
Ethanol, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
TouchNTuff® 93-300 Einweg-Nitrilhandschuhe, Unsteril
Supplier: Ansell
VWR® Autoclavable Biohazard Bags, Polypropylene, Orange
Supplier: VWR Collection
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut absolut ≥99,5% USP, Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
Supplier: VWR Chemicals