DI DELLADET VS2 20L W134 1 * 20 l
DIVY7509348
: Diversey
Frequently Bought Together
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Wasser USP, JP, Ph. Eur., gereinigt
: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Diethylether ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
: VWR Chemicals