AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen | Avantor
Kryoboxen
5×10, Gelb, 140×86×55 mm
Katalognr. NEOL2-1941
Anbieter:   NEOLAB
Kryoboxen
Katalognr. NEOL2-1941
Anbieter:  NEOLAB
Kryoboxen
Kryoboxen
5×10, Gelb, 140×86×55 mm
Preis
SFr. 10.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of PP, coloured.
  • Tight-closing hinged lid
  • Autoclavable at 121 °C
  • Good chemical resistance
Stackable storage boxes with 5×10 compartments accommodate vials up to 12 mm Ø with a max. height of 46 mm, such as HPLC vials, cryogenic vials, 1,5 and 2,0 ml microcentrifuge tubes.
Technische Daten
  • Fächer:
    5×10
  • Außen B×T×H:
    140×86×55 mm
  • Farbe:
    Gelb
  • Seq:
    01