AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör
Flexible Entladungsröhre mit Rückführventil, PTFE, gewickelt, Länge ca. 800 mm, mit Sicherheitsgriff, für Dispensette® S/S Organic 25,50 +100 ml (nicht geeignet für Flusssäure)
Katalognr. 613-5222
Anbieter:   Brand
Zubehör
Katalognr. 613-5222
Anbieter:  Brand
Zubehör
Zubehör
Flexible Entladungsröhre mit Rückführventil, PTFE, gewickelt, Länge ca. 800 mm, mit Sicherheitsgriff, für Dispensette® S/S Organic 25,50 +100 ml (nicht geeignet für Flusssäure)
Preis
SFr. 119.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Flexible Entladungsröhre mit Rückführventil, PTFE, gewickelt, Länge ca. 800 mm, mit Sicherheitsgriff, für Dispensette® S/S Organic 25,50 +100 ml (nicht geeignet für Flusssäure)
  • Seq:
    22