Zubehör
Dosierkanüle, für Dispensette® S Trace Analysis, Tantal-Ventilfeder, mit Rückdosierventil, 105 mm lang, 105 mm
Catalog # 613-5220
Supplier: Brand
Jump to:
Specifications
- Bezeichnung:Dosierkanüle, für Dispensette® S Trace Analysis, Tantal-Ventilfeder, mit Rückdosierventil, 105 mm lang
- Länge:105 mm
- Seq:20