AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: Standardspitze, 135 mm Länge, für Dispensette S Organic 25,50 und 100 ml
Katalognr. 613-5208
Anbieter:   Brand
Zubehör
Katalognr. 613-5208
Anbieter:  Brand
Zubehör
Zubehör
Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: Standardspitze, 135 mm Länge, für Dispensette S Organic 25,50 und 100 ml
Preis
18.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: Standardspitze, 135 mm Länge, für Dispensette S Organic 25,50 und 100 ml
  • Seq:
    09
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..