AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: Standard Spitze, 105 mm Länge, für Dispensette S 5 und 10 ml
Katalognr. 613-5201
Anbieter:   Brand
Zubehör
Katalognr. 613-5201
Anbieter:  Brand
Zubehör
Zubehör
Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: Standard Spitze, 105 mm Länge, für Dispensette S 5 und 10 ml
Preis
15.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: Standard Spitze, 105 mm Länge, für Dispensette S 5 und 10 ml
  • Seq:
    04