Zubehör
Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: feine Spitze, 105 mm Länge, für Dispensette S 1,2,5 und 10 ml
Catalog # 613-5200
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
Specifications
- Bezeichnung:Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: feine Spitze, 105 mm Länge, für Dispensette S 1,2,5 und 10 ml
- Seq:03