AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
Teleskopansaugrohr, FEP, passt sich an verschiedene Flaschenhöhen an, Länge 195-350 mm für Dispensette® S/Dispensette® Organic 1,2,5 und 10 ml
Katalognr. 613-5196
Anbieter:   Brand
Zubehör
Katalognr. 613-5196
Anbieter:  Brand
Zubehör
Zubehör
Teleskopansaugrohr, FEP, passt sich an verschiedene Flaschenhöhen an, Länge 195-350 mm für Dispensette® S/Dispensette® Organic 1,2,5 und 10 ml
Preis
SFr. 28.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Teleskopansaugrohr, FEP, passt sich an verschiedene Flaschenhöhen an, Länge 195-350 mm für Dispensette® S/Dispensette® Organic 1,2,5 und 10 ml
  • Seq:
    25