Zubehör
Teleskopansaugrohr, FEP, passt sich an verschiedene Flaschenhöhen an, Länge 70-140 mm für Dispensette® S/Dispensette® Organic 1,2,5 und 10 ml
Katalognr. 613-5194
Anbieter: Brand
Direkt zu
Technische Daten
- Bezeichnung:Teleskopansaugrohr, FEP, passt sich an verschiedene Flaschenhöhen an, Länge 70-140 mm für Dispensette® S/Dispensette® Organic 1,2,5 und 10 ml
- Seq:23