AuftragsverfolgungKontakt
Reagent troughs | Avantor
Reagent troughs
Disposable reagent trough for maximum reagent recovery, Tecan Pure, 25 ml, Grau
Katalognr. TCAN30055743
Marketsource
Anbieter:   Tecan
Reagent troughs
Katalognr. TCAN30055743
Anbieter:  Tecan
Marketsource
Reagent troughs
Disposable reagent trough for maximum reagent recovery, Tecan Pure, 25 ml, Grau
Preis
SFr. 495.45
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 120 ST
Product Details & Documents
These disposable PP troughs are designed to optimise the performance and productivity of Tecan liquid handling platforms.
Technische Daten
  • Kapazität:
    25 ml
  • Farbe:
    Grau
  • Bezeichnung:
    Disposable reagent trough for maximum reagent recovery, Tecan Pure
  • Seq:
    01